Learn More
Éter de triclosán metil-d3, CDN
Código de producto. 30315972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
30315972 0.05 g 0.05 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30315972 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND70740.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TriclosanmethylD3(methoxyD3)
CAS 1020720-00-6
Fórmula molecular C13 2H3 H6 Cl3 O2
Cantidad 0.05 g
Sinónimo Benzene, 4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-(methoxy-d3)-, Triclosan methyl D3 (methoxy D3), Triclosan Methyl-d3 Ether
Fórmula InChI InChI=1 S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7 H,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-[4-cloro-2-(trideuteriometoxi)fenoxi]benceno
Peso molecular (g/mol) 306.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.9856 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity