Learn More
Triclosan, MedChemExpress
Código de producto. 16418626
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418626 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418626 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1119
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
MedChemExpress Triclosan is an antibacterial and antifungal agent found in consumer products, including soaps, detergents, toys, and surgical cleaning treatments.
Triclosan is an antibacterial and antifungal agent found in consumer products, including soaps, detergents, toys, and surgical cleaning treatments.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triclosan
Forma física Solid
CAS 3380-34-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H7Cl3O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (345.38 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC(Cl)=CC=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 289.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.54
Porcentaje de pureza 97.0%