Learn More
Triclosán-d3, TRC
Código de producto. 30452697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452697 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30452697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7742521MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triclosan-d3
CAS 1020719-98-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H3 H4 Cl3 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo Triclosan D3 (2,4-dichlorophenoxy D3), Phenol','5-chloro-2-(4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)-, 5-Chloro-2-(4,6-dichlorophenoxy-2,3,5-d3)-phenol, Triclosan-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H/i1D,3D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(Oc2ccc(Cl)cc2O)c(Cl)c([2H])c1Cl
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(2,4-dicloro-3,5,6-trideuteriofenoxi)fenol
Peso molecular (g/mol) 292.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.97
Porcentaje de pureza >95