Learn More
Triclosán-13C12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triclosan-13C12 |
| CAS | 1365620-36-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | 13C12 H7 Cl3 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6','5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy-1,2,3,4,5,6-13C6)-, Triclosan-13C12, Triclosan 13C12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| SMILES | O[13c]1[13cH][13c](Cl)[13cH][13cH][13c]1O[13c]2[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]2Cl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-6-(2,4-dicloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)oxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 301.45 |
| Mostrar más |