Learn More
Triclopyr Butotilo, TRC
Código de producto. 30012691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012691 250 mg 250 miligramos
30007913 50 mg 50 miligramos
30003845 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT773930250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64700-56-7
Fórmula molecular C13 H16 Cl3 N O4
Peso molecular (g/mol) 356.63
Sinónimo Acetic acid, 2-[(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl)oxy]-, 2-butoxyethyl ester (ACI), Acetic acid, [(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl)oxy]-, 2-butoxyethyl ester (9CI), 2-Butoxyethyl 2-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxyacetate, 2-Butoxyethyl [(3,5,6-trichloro-2-pyridyl)oxy]acetate, 2-Butoxyethyl [(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy]acetate, Butoxyethyl trichloropyroxyacetate, Butoxyethyl triclopyr, Garlon 4, Garlon 480, Garlon 4E, Garlon 600, Grazon ET, M 4021, Rely, Remedy Ultra, Triclopyr 2-butoxyethyl ester, Triclopyr butotyl, Triclopyr butotyl ester, Triclopyr butoxyethanol ester, Triclopyr butoxyethyl ester, Triclopyr ester, Triclopyr-butoxyethyl, Turflon, Turflon Ester Ultra
Nombre IUPAC 2-butoxietil 2-(3,5,6-tricloropiridina-2-il)oxiacetato
SMILES CCCCOCCOC(=O)COc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triclopyr-2-butoxyethyl ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16Cl3NO4/c1-2-3-4-19-5-6-20-11(18)8-21-13-10(15)7-9(14)12(16)17-13/h7H,2-6,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.0145