Learn More
Triclocarbán-d4 (4-clorofenil-d4), TRC
Código de producto. 30456938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
30456938 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7742010.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triclocarban 4-chlorophenyl-d4
CAS 1219799-29-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13 2H4 H5 Cl3 N2 O
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 3,4,4'-Trichlorocarbanilide-2',3',5',6'-d4, 3-(4-Chlorophenyl-2,3,5,6-d4)-1-(3,4-dichlorophenyl)urea, Triclocarban (4-chlorophenyl-D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)c([2H])c([2H])c1Cl
Nombre IUPAC 1-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)-3-(3,4-diclorofenil)urea
Peso molecular (g/mol) 319.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.0032
Porcentaje de pureza >95