Learn More
Triclabendazol, TRC
Código de producto. 30454817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454817 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30454817 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT774175100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H9 Cl3 N2 O S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Triclabendazole, 1H-Benzimidazole','6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-, 1H-Benzimidazole','5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylthiobenzimidazole, 5-Chloro-6-(2',3'-dichlorophenoxy)-2-(methylthio)benzimidazole, CGA 89317, Egaten, Fasinex, Triclabendazole
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMILES CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
Nombre IUPAC 5-cloro-6-(2,3-diclorofenoxi)-2-metilsulfanil-1H-bencimidazol
Peso molecular (g/mol) 359.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.9501
Porcentaje de pureza >95