Learn More
Sulfóxido de triclabendazol 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30308877 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30308877 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17795020AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Triclabendazole sulfoxide
CAS 100648-13-3
Nombres de analitos o componentes Triclabendazole sulfoxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H9 Cl3 N2 O2 S
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole, CGA 110752, Triclabendazole Sulfoxide, Triclabendazole Related Compound A, Triclabendazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl3N2O2S/c1-22(20)14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)21-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
SMILES CS(=O)c1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
Nombre IUPAC 5-cloro-6-(2,3-diclorofenoxi)-2-metilsulfinil-1H-bencimidazol
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 375.66
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 373,945 g/mol