Learn More
Sulfona de triclabendazol, Mikromol™
Código de producto. 30462535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462535 4 x 25 mg -
30049949 25 mg 25 miligramos
17907754 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462535 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0313.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfona de triclabendazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triclabendazole-sulfone
CAS 106791-37-1
Nombres de analitos o componentes Triclabendazole-sulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H9 Cl3 N2 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfonyl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfonyl)- (9CI), 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfonyl)-1H-benzimidazole, CGA 110753, Triclabendazole Sulfone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl3N2O3S/c1-23(20,21)14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)22-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
Tipo de solución Neat
SMILES CS(=O)(=O)c1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
Nombre IUPAC 5-cloro-6-(2,3-diclorofenoxi)-2-metilsulfonil-1H-bencimidazol
Peso molecular (g/mol) 391.66
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.9399 g/mol