Learn More
Triclabendazole, MedChemExpress
Código de producto. 16452186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452186 500 mg 500 miligramos
16448396 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0621
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Triclabendazole(CGA89317) is a benzimidazole, it binds to tubulin impairing intracellular transport mechanisms and interferes with protein synthesis.
Triclabendazole(CGA89317) is a benzimidazole, it binds to tubulin impairing intracellular transport mechanisms and interferes with protein synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H9Cl3N2OS
Cantidad 500 mg
Sinónimo CGA89317
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (278.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES CSC1=NC2=CC(OC3=CC=CC(Cl)=C3Cl)=C(Cl)C=C2N1
Peso molecular (g/mol) 359.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.66
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus