Learn More
Triclabendazol, LoGiCal
Código de producto. 30460976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460976 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460976 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0313.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Triclabendazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triclabendazole
CAS 68786-66-3
Nombres de analitos o componentes Triclabendazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H9 Cl3 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Triclabendazole
Fórmula InChI InChI=1 S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6 H,1H3,(H,18,19)
SMILES CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
Nombre IUPAC 5-cloro-6-(2,3-diclorofenoxi)-2-metilsulfanil-1 H-benzimidazol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 359.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 357,9501 g/mol