Learn More
Triclabendazol-ceto 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318443 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318443 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17795005AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketotriclabendazole
CAS 1201920-88-8
Nombres de analitos o componentes Ketotriclabendazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H7 Cl3 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ketotriclabendazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C13H7Cl3N2O2/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)20-11-5-9-8(4-7(11)15)17-13(19)18-9/h1-5H,(H2,17,18,19)
SMILES Clc1cccc(Oc2cc3NC(=O)Nc3cc2Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 5-cloro-6-(2,3-diclorofenoxi)-1,3-dihidrobencimidazol-2-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 329.57
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.9573 g/mol