Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triclabenzadol 98 %
Código de producto. 15741789 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15741789 1 g 1 g
15751789 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15741789 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461960010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 68786-66-3 | C14H9Cl3N2OS | 359.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68786-66-3
Fórmula molecular C14H9Cl3N2OS
Peso molecular (g/mol) 359.66
Clave InChI NQPDXQQQCQDHHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triclabendazole, fasinex, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzo d imidazole, triclabendazol inn-spanish, triclabendazolum inn-latin, ccris 8988, 5-chloro-6-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzimidazole, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-benzimidazole, 5-chloro-6-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio benzimidazole, 6-chloro-5-2,3-dichlorophenoxy-2-methylthio-1h-benzimidazole
PubChem CID 50248
Nombre IUPAC 6-cloro-5-(2,3-diclorofenoxi)-2-metilsulfanil-1H-bencimidazol
SMILES CSC1=NC2=CC(=C(C=C2N1)Cl)OC3=C(C(=CC=C3)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triclabendazole
Punto de fusión 175.0°C to 176.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.66
Porcentaje de pureza 98%