Learn More
Triclabendazol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triclabendazole |
| CAS | 68786-66-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Triclabendazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H9 Cl3 N2 O S |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Triclabendazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1 |
| Mostrar más |