Learn More
Tricirbina, TRC
Código de producto. 30456390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456390 1 mg 1 miligramo
30449727 25 mg 25 miligramos
30455365 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7742451MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35943-35-2
Fórmula molecular C13 H16 N6 O4
Peso molecular (g/mol) 320.3
Sinónimo 1,5-Dihydro-5-methyl-1-β-D-ribofuranosyl-1,4,5,6,8-pentaazaacenaphthylen-3-amine
SMILES CN1N=C(N)c2cn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c4ncnc1c24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triciribine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1233