Learn More
Triciribine, MedChemExpress
Código de producto. 16499117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499117 5 mg 5 miligramos
16482627 50 mg 50 miligramos
16456538 10 mg 10 miligramos
16446776 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15457
MedChemExpress Triciribine is a DNA synthesis inhibitor, also inhibits Akt and HIV-1/2 with IC50 of 130 nM, and 0.02-0.46 μM, respectively.
Triciribine is a DNA synthesis inhibitor, also inhibits Akt and HIV-1/2 with IC50 of 130 nM, and 0.02-0.46 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triciribine
CAS 35943-35-2
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16N6O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo API-2 NSC 154020 TCN
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (312.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C3=NC=NC4=C3C(C(N)=NN4C)=C2
Peso molecular (g/mol) 320.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease