Learn More
Tricina, grado de electroforesis, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426389 500 g 500 g
15416389 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64437.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-1-5704
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Número MDL MFCD00004277
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricine
Punto de fusión ∽183°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula lineal (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Beilstein 1937804
Índice Merck 14,9651
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza 99%
Grado Electroforesis