Learn More
Solución salina tamponada con tricina (5X), pH 8,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15423459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423459 500 mL 500 ml
15413459 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60745.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-1-5704
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Número MDL MFCD00004277
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricine-buffered saline
Color Incolora
Concentración 5X.
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL