Learn More
Tampón de tricina, MP Biomedicals
Código de producto. 11443511 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11443511 25 g
11453511 100 g
11463511 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443511 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210311225
CAS 4-1-5704
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Número MDL MFCD00004277
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-[2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl) ethyl] glycine, N-Tris-[hydroxymethyl]methylglycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricine Buffer
Nombre de nota Cell Biology and Analysis, Molecular Biology
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.2