Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tricine |
| Nombre de nota | Biological buffer |
| CAS | 4-1-5704 |
| Fórmula molecular | C6H13NO5 |
| Cantidad | 1 kg |
| Sinónimo | tricine, n-tris hydroxymethyl methylglycine, n-tri hydroxymethyl methyl glycine, n-tris hydroxymethyl methyl glycine, glycine, n-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl, n-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl glycine, unii-w12lh4v8v3, n-tris-hydroxymethyl methylglycine |
| Clave InChI | SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético |
| Peso molecular (g/mol) | 179.17 |
| Mostrar más |