Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricina, 99+ %, para bioquímica
Código de producto. 10027882 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10027882 25 g Frasco de plástico 25 g
10021811 100 g Frasco de plástico 100 g
10742325 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10676184 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10027882 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327830250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-1-5704
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Número MDL MFCD00004277
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Absorbancia 0.02 max. at 280nm
Nombre del producto químico o material Tricine
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.)
Punto de fusión 180.0°C to 184.0°C
Color Blanco
pH 4.6 to 5.6 (1% aq. soln. at 25°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Tricine