Learn More
Tricina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417706 500 g 500 g
11497696 25 g 25 g
11407706 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14695.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Good's buffers Tricine is used as an electrophoresis buffer and involved in the separation of low molecular weight proteins and peptides. It operates in the pH range between 7.4 and 8.8. It acts as an effective scavenger of hydroxyl radicals during the study of radiation-induced membrane damage. It is also used in resuspension of cell pellets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tricina de los tampones de Good se utiliza como tampón de electroforesis y participa en la separación de proteínas y péptidos de bajo peso molecular. Funciona en el rango de pH entre 7,4 y 8,8. Actúa como un eficaz eliminador de radicales de hidróxilo durante el estudio del daño a la membrana inducido por la radiación. También se utiliza en la resuspensión de pellets celulares.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Rango de pH: 7,8–8,8 incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-1-5704
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Número MDL MFCD00004277
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-(Trishydroxymethylmethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricine
Punto de fusión ∼183°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 1937804
Índice Merck 14,9651
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza ≥98%