Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricina, 98 %, para bioquímica
Código de producto. 10615052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615052 25 g Frasco de plástico 25 g
10771641 100 g Frasco de plástico 100 GR
10498150 250 g Frasco de plástico 250 g
10348603 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10615052 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 172640250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179,17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-1-5704
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Número MDL MFCD00004277
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Absorbancia 0.05 max. at 250nm
Nombre del producto químico o material Tricine
Condiciones de absorbancia (5% aq. soln.) (1 cm cell)
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 180.0°C to 184.0°C
Color Blanco
pH 4.8 to 5.4 (0.5M aq. soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% max. (120°C)
Fórmula lineal (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 15, 9816
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza 98%
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Tricine
RU– Solo para uso en investigación