Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricina, 98 %, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Absorbancia | 0.05 max. at 250nm |
| Nombre del producto químico o material | Tricine |
| Condiciones de absorbancia | (5% aq. soln.) (1 cm cell) |
| Nombre de nota | 98% |
| Punto de fusión | 180.0°C to 184.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 4.8 to 5.4 (0.5M aq. soln. at 20°C) |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 250 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tricine
RU– Solo para uso en investigación