Learn More
Melford Tricina
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- pKa25 °C: 8,1-8,2
- Rango de fusión: 182-188 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tricine, Ultra Pure |
| CAS | 4-1-5704 |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | C6H13NO5 |
| Grado | Ultrapuro |