Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricina, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,0
Código de producto. 15445269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445269 250 mL 250 ml
15435269 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445269 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62983.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5704-04-1 | C6H13NO5 | 179.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4-1-5704
Fórmula molecular C6H13NO5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Número MDL MFCD00004277
Clave InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nombre IUPAC ácido 2-[[1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il]amino] acético
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricine buffer soln.
Color Incolora
Concentración 0.5 M
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL