Learn More
Trichostatin A, MedChemExpress
Código de producto. 16490226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490226 2 mg 2 miligramos
16478907 5 mg 5 miligramos
16472437 50 mg 50 miligramos
16416328 10 mg 10 miligramos
16413466 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15144
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Trichostatin A (TSA) is a potent and specific inhibitor of HDAC class I/II, with an IC50 value of 1.8 nM for HDAC.
Trichostatin A (TSA) is a potent and specific inhibitor of HDAC class I/II, with an IC50 value of 1.8 nM for HDAC.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichostatin A
Forma física Solid
CAS 58880-19-6
Color Light Nude
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H22N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo TSA
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (82.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=CC=C(C=C1)C([C@@H](/C=C(/C=C/C(NO)=O)C)C)=O)C
Peso molecular (g/mol) 302.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.37
Porcentaje de pureza 95.0%