Learn More
STEMCELL Technologies Trichostatin A
Código de producto. 17150052
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17150052 5 mg 5 miligramos
17140052 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17150052 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 72284
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Epigenetic modifier; Inhibits histone deacetylase (HDAC)1 and HDAC6
  • Trichostatin A is a potent and reversible inhibitor of Histone Deacetylase (HDAC), therefore acting as an epigenetic modifier by preventing the removal of acetyl groups from lysine residues on histone tails
  • Trichostatin A inhibits both class I and class II HDACs, including HDAC1 (IC50 = 6 nM), HDAC4 (IC50 = 38 nM), and HDAC6 (IC50 = 8.6 nM)
  • (Furumai et al.; Yoshida et al.)
Especificaciones
CAS 58880-19-6
Sinónimo TSA
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C17H22N2O3
Pureza ≥98%