Learn More
Triclorovinilsilano, 96 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10675192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
10 ml; frasco de vidrio
Código de producto.
10675192 10 ml; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10675192 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147420100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichlorovinylsilane
Nombre de nota 96%
CAS 75-94-5
Punto de fusión -95.0°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.2700g/mL
Punto de ebullición 90.0°C
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H3Cl3Si
Fórmula lineal H2C=CHSiCl3
Índice de refracción 1.4350 to 1.4370
Número MDL MFCD00000482
Cantidad 10 mL
Fieser 05,749
Gravedad específica 1.27
Sinónimo trichlorovinylsilane, vinyltrichlorosilane, trichloro vinyl silane, vtcs, silane, trichloroethenyl, silane, trichlorovinyl, trichlorovinylsilicon, vinyl trichlorosilane, trichlorovinyl silicane, vinylsilicon trichloride
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI GQIUQDDJKHLHTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=C[Si](Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC tricloro(etenil)silano
Peso molecular (g/mol) 161.49
PubChem CID 6413
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.49
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichlorovinylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.