Learn More
α,α,α-Triclorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10551801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10551801 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10397290 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10551801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164530050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-07-7 | C7H5Cl3 | 195.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-07-7
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.47
Número MDL MFCD00000786
Clave InChI XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzotrichloride, trichloromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, phenylchloroform, toluene trichloride, benzenyl trichloride, benzene, trichloromethyl, benzyl trichloride, benzylidyne chloride, phenyltrichloromethane
PubChem CID 7367
ChEBI CHEBI:82274
Nombre IUPAC triclorometilbenceno
SMILES ClC(Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α, α, α-Trichlorotoluene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -7.5°C
Color Amarillo
Densidad 1.3800g/mL
Punto de ebullición 219°C to 223°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CCl3
Índice de refracción 1.5570 to 1.559
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, 300
Índice Merck 15, 1112
Gravedad específica 1.38
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and,most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • a,a,a-Trichlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.