Learn More
Triclorosilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10285460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
10285460 250 mL 250 ML
10207453 1 L 1 LT
2 options
Código de producto. 10285460
Marca: Thermo Scientific Acros 174602500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-78-2
Fórmula molecular Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 134.44
Clave InChI PPDADIYYMSXQJK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC triclorosililo
SMILES Cl[Si](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichlorosilane
Punto de fusión -127.0°C
Densidad 1.3400 g/mL
Punto de ebullición 31.0°C to 32.0°C
Temperatura de inflamación -27°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SiHCl3
Índice de refracción 1.4000 to 1.4020
Cantidad 250 mL
Fieser 03,298; 04,525; 05,687; 06,606; 11,553
Índice Merck 15, 9811
Gravedad específica 1.34
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: hydrolysis. Other solubilities: soluble in benzene, ether, heptane, chloroform,, perchloroethylene, carbon disulfide and, carbon tetrachloride
Viscosidad 0.332 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.45
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P334-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.