Learn More
Triclorosilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10207453 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10207453 1 L 1 LT
10285460 250 mL 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10207453 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174600010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-78-2
Fórmula molecular Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 134.44
Clave InChI PPDADIYYMSXQJK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC triclorosililo
SMILES Cl[Si](Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Trichlorosilane
Punto de fusión -127.0°C
Densidad 1.3400 g/mL
Punto de ebullición 31.0°C to 32.0°C
Temperatura de inflamación -27°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SiHCl3
Índice de refracción 1.4000 to 1.4020
Cantidad 1 L
Fieser 03,298; 04,525; 05,687; 06,606; 11,553
Índice Merck 15, 9811
Gravedad específica 1.34
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: hydrolysis. Other solubilities: soluble in benzene, ether, heptane, chloroform,, perchloroethylene, carbon disulfide and, carbon tetrachloride
Viscosidad 0.332 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.45
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trichlorosilane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P334-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.