Learn More
Triclorooctil-stanna, TRC
Código de producto. 30007640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30007640 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30007640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7743805G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octyltin-trichloride
CAS 3091-25-6
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C8 H17 Cl3 Sn
Cantidad 5 g
Sinónimo Octyltin trichloride, Trichloro(n-octyl)stannane
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17.3ClH.Sn/c1-3-5-7-8-6-4-2;;;;/h1,3-8H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMILES CCCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC Tricloro(octil)stannana
Peso molecular (g/mol) 338.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.9418
Porcentaje de pureza >95%