Learn More
Tricloronato, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30311637 10 mg
1 options
Código de producto. 30311637 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17750000
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloronate
CAS 327-98-0
Nombres de analitos o componentes Trichloronate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 Cl3 O2 P S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester (8CI, 9CI, ACI), (±)-Trichloronate, 5082A, Agritox, BAY 37289, Bayer 37289, Bayer 5081, Bayer S 4400, Chemagro 37289, ENT-25712, Fitosol, O-Ethyl O-2,4,5-trichlorophenyl ethylphosphonothioate, Phytosol, Richloronate, S 4400, Trichloronat, Trichloronate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12Cl3O2PS/c1-3-14-16(17,4-2)15-10-6-8(12)7(11)5-9(10)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOP(=S)(CC)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC etoxi-etil-sulfaniliden-(2,4,5-triclorofenoxi)-λ ^{5}-fosfano
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 333.6
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.9361 g/mol