Learn More
Cloroformiato de triclorometilo 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11468037
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11468037 250 g 250 g
11448037 10 g 10 g
11458037 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11468037 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17444.30
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 503-38-8 | C2Cl4O2 | 197.82 g/mol
Trichloromethyl chloroformate is used as a reagent in the synthesis of organic compounds. It serves as a source of phosgene used in some laboratory preparations. Also, it is used as a reactant for the synthesis of cyclic carbamimidates, N-alkenyl and cycloalkyl carbamates and prostate-specific membrane antigen-targeted anticancer prodrugs. In addition, it is involved in the preparation of an erythromycin A derivatives and antibody-drug conjugates. It is utilized in the conversion of amines, carboxylic acids, formamides in to isocyanates, acid chlorides and isocyanides respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformiato de triclorometilo se utiliza como reactivo en la síntesis de compuestos orgánicos. Sirve como fuente de fosgeno utilizado en algunos preparados de laboratorio. Además, se utiliza como reactante para la síntesis de carbamimidatos cíclicos, carbamatos de N-alquenilo y cicloalquilo, y profármacos anticancerosos de antígeno objetivo de membrana específica de próstata. Además, participa en la preparación de derivados de eritromicina A y conjugados de fármacos-anticuerpos. Se utiliza en la conversión de aminas, ácidos carboxílicos, formamidas en isocianatos, cloruros ácidos e isocianides respectivamente.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter y benceno. Inmiscible con agua.
Notas
Se requieren precauciones especiales para su manipulación. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) antes de la compra. La hoja de datos de seguridad del material está disponible en línea en www.alfa.com. Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz y al calor. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 503-38-8
Fórmula molecular C2Cl4O2
Peso molecular (g/mol) 197.82
Número MDL MFCD00015553
Clave InChI HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphosgene, trichloromethyl chloroformate, diphosgen, difosgen czech, perchloromethyl formate, unii-po4q4r80lv, hsdb 371, carbonochloridic acid, trichloromethyl ester, methanol, trichloro-, chloroformate, chloroformic acid trichloromethyl ester
PubChem CID 10426
Nombre IUPAC triclorometil carbonocloridato
SMILES ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Trichloromethyl chloroformate
Punto de fusión -57°C
Densidad 1.64
Punto de ebullición 128°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Pungent
Fórmula lineal ClCO2CCl3
Índice de refracción 1.457
Cantidad 250 g
Número UN UN3390
Beilstein 970225
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3334
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether and benzene. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.83
Porcentaje de pureza 98%