Learn More
Ácido tricloroisocianuríco, TRC
Código de producto. 30450349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450349 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30450349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77399050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroisocyanuric Acid
CAS 87-90-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C3Cl3N3O3
Cantidad 50 g
Sinónimo s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-trichloro- (8CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, trichloro- (6CI), 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazinetrione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Trichloroisocyanuric acid, 1,3,5-Trichlorotriazine-2,4,6-trione, ACL 85, ACL 90, ACL 90 Plus, CDB 90, Chloreal, Doristrip W, Fi Clor 91, Hi-Lite 90, Hi-Lite 90G, Isocyanuric chloride, N,N',N' '-Trichloroisocyanuric acid, NSC 405124, Neochlor 90, Neochlor 90FG, Neochlor 90G, Superclean 90TH, Symclosen, Symclosene, TCCA, TICA-G, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazinetrione, Trichlorocyanuric acid, Trichloroiminocyanuric acid, Trichloroisocyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-trichloro-, 1,3,5-Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Trichloroisocyanuric acid, ACL 85, ACL 90, ACL 90 Plus, CDB 90, Chloreal, Doristrip W, Fi Clor 91, Hi-Lite 90, Hi-Lite 90G, Isocyanuric chloride, N,N',N' '-Trichloroisocyanuric acid, NSC 405124, Neochlor 90, Neochlor 90FG, Neochlor 90G, Superclean 90TH, Symclosen, Symclosene, TCCA, TCCA (chlorination agent), TICA-G, Trichloro-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Trichloro-s-triazinetrione, Trichlorocyanuric acid, Trichloroiminocyanuric acid, Trichloroisocyanuric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C3Cl3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11
SMILES ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Nombre IUPAC 1,3,5-tricloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
Peso molecular (g/mol) 232.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.9005
Porcentaje de pureza >95%