Learn More
Ácido tricloroisocianúrico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11926581 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
10711072 250 g Frasco de vidrio 250 g
10667581 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11926581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421540050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 87-90-1 | C3Cl3N3O3 | 232.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-90-1
Fórmula molecular C3Cl3N3O3
Peso molecular (g/mol) 232.40
Número MDL MFCD00006553
Clave InChI YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
PubChem CID 6909
ChEBI CHEBI:33015
SMILES ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroisocyanuric acid
Punto de fusión 245°C to 251°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 kg
Beilstein 26,256
Fieser 06,605; 13,322
Índice Merck 15,9806
Información de solubilidad Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: decomposes forming hclo,soluble in highly polar solvents
Nombre IUPAC tricloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.41
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o gránulos