Learn More
Estannano de tricloroheptilo (~80 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Heptyltin-trichloride |
| CAS | 59344-47-7 |
| Fórmula molecular | C7 H15 Cl3 Sn |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | n-Heptyltin-trichloride, Trichloroheptylstannane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15.3ClH.Sn/c1-3-5-7-6-4-2;;;;/h1,3-7H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| SMILES | CCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | tricloro(heptil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 324.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.9261 |