Learn More
Tricloroetileno-d, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trichloroethylene-d |
| CAS | 13291-68-4 |
| Fórmula molecular | C2 D Cl3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethene-d','trichloro- (9CI), Ethylene-d','trichloro- (6CI','7CI','8CI), 1,1,2-Trichloro-2-deuterioethene, Deuterotrichloroethylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1D |
| SMILES | [2H]C(=C(Cl)Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1,2-tricloro-2-deuterioeteno |
| Peso molecular (g/mol) | 132.3945 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.9207 |