Learn More
Tricloroetileno-d, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trichloroethylene-d |
| CAS | 13291-68-4 |
| Fórmula molecular | C2 D Cl3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethene-d, trichloro- (9 CI), Ethylene-d, trichloro- (6 CI, 7 CI, 8 CI), 1,1,2-Trichloro-2-deuterioethene, Deuterotrichloroethylene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1D |
| SMILES | [2 H]C(=C(Cl)Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,1,2-tricloro-2-deuterioeteno |
| Peso molecular (g/mol) | 132.3945 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.9207 g/mol |
| Mostrar más |