Learn More
Trichloroethylene, ACS, 99.5% min, stab., Thermo Scientific™
44.30€ - 226.00€
| CAS | 79-01-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C2HCl3 |
| Peso molecular (g/mol) | 131.38 |
| Número MDL | MFCD00000838 |
| Clave InChI | XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen |
| PubChem CID | 6575 |
| ChEBI | CHEBI:16602 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2-trichloroethene |
| SMILES | C(=C(Cl)Cl)Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11440500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019401.AP |
500mL |
44.30€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11333577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019401.K2 |
1L |
63.80€
1 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11313577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
019401.M1 |
4 x 1L |
226.00€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| C2HCl3 | |
| MFCD00000838 | |
| trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen | |
| CHEBI:16602 | |
| C(=C(Cl)Cl)Cl |
Especificaciones
| Trichloroethylene | |
| 79-01-6 | |
| 87°C | |
| 9.5% min. | |
| 1.476 | |
| UN1710 | |
| 14,9639 | |
| Miscible with ether,alcohol,chloroformMiscible with ether,ethanol and chloroform; Very slightly miscible with water. | |
| C(=C(Cl)Cl)Cl | |
| 131.38 | |
| CHEBI:16602 | |
| ≤99.5% |
| For ACS analysis | |
| 1.46 | |
| None | |
| C2HCl3 | |
| MFCD00000838 | |
| 1736782 | |
| trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen | |
| XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,1,2-trichloroethene | |
| 6575 | |
| 131.39 | |
| ACS |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H350-H341-H315-H319-H336
P201-P202-P260-P264b-P271-P272-P280-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H336-H341-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TRICHLOROETHYLENE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-167-4
missing translation for 'rtecsNumber' : KX4550000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures