Learn More
Trichloroethylene, ACS, 99.5% min
Código de producto. 11333577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333577 1 L 1 litro
11440500 500 mL 500 ml
11313577 4 x 1 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11333577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 019401.K2
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-01-6 | C2HCl3 | 131.38 g/mol
Trichloroethylene is used as solvent for paints, dyes, waxes, oils, fats and resins, as an additive in polymerization reactions, as a reactant to prepare various halohydrocarbons (1,1,1,2-tetrafluoroethane) and other chemicals, as a coolant for cutting tantalum and acts as good heat transfer medium. It is used in fire extinguisher fluids and in the recovery of oils and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-01-6
Fórmula molecular C2HCl3
Peso molecular (g/mol) 131.38
Número MDL MFCD00000838
Clave InChI XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
PubChem CID 6575
ChEBI CHEBI:16602
Nombre IUPAC 1,1,2-tricloroeteno
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroethylene
Nombre de nota For ACS analysis
Punto de fusión -85°C
Densidad 1.46 g/mL
Punto de ebullición 87°C
Temperatura de inflamación None
Intervalo de porcentaje de ensayo 9.5% min.
Olor Chloroform-like
Índice de refracción 1.476
Cantidad 1 L
Número UN UN1710
Beilstein 1736782
Índice Merck 14,9639
Información de solubilidad Miscible with ether,alcohol,chloroformMiscible with ether,ethanol and chloroform; Very slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.39
Porcentaje de pureza ≤99.5%
Grado ACS
Forma física Liquid