Learn More
Isocianato de tricloroacetilo, TRC
Código de producto. 30456235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456235 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30456235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7739051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetyl Isocyanate
CAS 3019-71-4
Fórmula molecular C3Cl3NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2,2-Trichloro-acetyl Isocyanate, Trichloro-acetic Acid Anhydride with Isocyanic Acid, Trichloro-acetyl Isocyanate, Isocyanic Acid Anhydride with Trichloroacetic Acid, 2,2,2-Trichloroacetyl Isocyanate, Trichloroacetyl Isocyanate, alpha,alpha,alpha-Trichloroacetyl Isocyanate
Fórmula InChI InChI=1S/C3Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Nombre IUPAC 2,2,2-isocianato de tricloroacetilo
Peso molecular (g/mol) 188.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.8995