Learn More
Isocianato de tricloroacetilo, grado NMR, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13498458 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
2 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13498458 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10678314 2 g Frasco de vidrio 2 GR
10636232 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13498458 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202900500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    330.00€ / 50 g
    Ahorro 30.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3019-71-4 | C3Cl3NO2 | 188.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3019-71-4
Fórmula molecular C3Cl3NO2
Peso molecular (g/mol) 188.39
Número MDL MFCD00002033
Clave InChI GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
PubChem CID 76400
Nombre IUPAC 2,2,2-isocianato de tricloroacetilo
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetyl isocyanate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5900g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 85.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CCl3CONCO
Índice de refracción 1.4799 to 1.4819
Cantidad 50 g
Fieser 02,425; 07,382
Gravedad específica 1.59
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.4
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido