Learn More
Isocianato de tricloroacetil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Trichloroacetyl isocyanate is used as an in-situ derivatizing reagent for characterization of alcohols, glycols, phenols, and amines by nuclear magnetic resonance. It is also used in anion chemical ionization mass spectrometry and in catalytic one-pot dehydrative glycosylation of 1-hydroxy carbohydrate. Further, it serves as a reagent for the conversion of alcohols into carbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El isocianato de tricloroacetil se utiliza como reactivo de derivatización in situ para la caracterización de alcoholes, glicoles, fenoles y aminas por resonancia magnética nuclear. También se utiliza en la espectrometría de masas de ionización química de aniones y en la glicosilación deshidratante de un recipiente catalítico de carbohidrato de 1-hidroxi. Además, sirve como reactivo para la conversión de alcoholes en carbamatos.
Solubilidad
Miscible con diclorometano, éter, terahidrofurano y disolventes próticos.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Trichloroacetyl isocyanate |
| Densidad | 1.585 |
| Punto de ebullición | 58°C to 60°C (20 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
| Olor | Acrid |
| Índice de refracción | 1.48 |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN2927 |
| Beilstein | 971201 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Show More |