Learn More
Isocianato de tricloroacetil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332715 2 g 2 g
11342715 10 g 10 g
11359953 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00226.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3019-71-4 | C3Cl3NO2 | 188.39 g/mol
Trichloroacetyl isocyanate is used as an in-situ derivatizing reagent for characterization of alcohols, glycols, phenols, and amines by nuclear magnetic resonance. It is also used in anion chemical ionization mass spectrometry and in catalytic one-pot dehydrative glycosylation of 1-hydroxy carbohydrate. Further, it serves as a reagent for the conversion of alcohols into carbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de tricloroacetil se utiliza como reactivo de derivatización in situ para la caracterización de alcoholes, glicoles, fenoles y aminas por resonancia magnética nuclear. También se utiliza en la espectrometría de masas de ionización química de aniones y en la glicosilación deshidratante de un recipiente catalítico de carbohidrato de 1-hidroxi. Además, sirve como reactivo para la conversión de alcoholes en carbamatos.
Solubilidad
Miscible con diclorometano, éter, terahidrofurano y disolventes próticos.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3019-71-4
Fórmula molecular C3Cl3NO2
Peso molecular (g/mol) 188.39
Número MDL MFCD00002033
Clave InChI GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetyl isocyanate, acetyl isocyanate, trichloro, trichloroacetylisocyanate, isocyanic acid trichloroacetyl ester, unii-qxv1p5j6jl, qxv1p5j6jl, acetyl isocyanate, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroethanecarbonyl isocyanate, trichloroacetyl isocyanate, nmr grade
PubChem CID 76400
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetyl isocyanate
Densidad 1.585
Punto de ebullición 58°C to 60°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.48
Cantidad 2 g
Número UN UN2927
Beilstein 971201
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane,ether,terahydrofuran and protic solvents.
Nombre IUPAC isocianato de tricloroetanocarbonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.4
Porcentaje de pureza 97%