Learn More
Cloruro de tricloroacetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11460257
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11460257 250 g 250 g
11450257 50 g 50 g
11440257 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11460257 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21675.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 76-02-8 | C2Cl4O | 181.821 g/mol
Trichloroacetyl chloride is used in the preparation of dihydro-1H-benzindoles. It is also used in the synthesis of 3-alkylbenzoxazolones It is used in the manufacture of pharmaceuticals and plant protection compounds. It is used for manufacturing the esters and anhydrides of trichloroacetic acid. It is used in the manufacture of pharmaceuticals and organic synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de tricloroacetilo se utiliza en la preparación de dihidro-1H-bencindoles. También se emplea en la síntesis de 3-alquilbenzoxazolonas, así como en la fabricación de productos farmacéuticos y compuestos fitosanitarios. Se utiliza para la fabricación de ésteres y anhídridos de ácido tricloroacético. Se usa en la fabricación de productos farmacéuticos e intermediarios de síntesis orgánica.
Solubilidad
Reacciona violentamente con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases, alcoholes, aminas y el agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-02-8
Fórmula molecular C2Cl4O
Peso molecular (g/mol) 181.821
Número MDL MFCD00000792
Clave InChI PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetyl chloride, superpalite, acetyl chloride, trichloro, trichloroacetochloride, trichloroacetic acid chloride, ccl3cocl, trichloroacetylchloride, unii-9sn86t76y6, ccris 6764, acetyl chloride, 2,2,2-trichloro
PubChem CID 6420
Nombre IUPAC cloruro de 2,2,2-tricloroacetilo
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Trichloroacetyl chloride
Punto de fusión -146°C
Densidad 1.629
Punto de ebullición 114°C to 116°C
Índice de refracción 1.47
Cantidad 250 g
Número UN UN2442
Beilstein 774120
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts violently with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.83
Porcentaje de pureza 99%