Learn More
Tricloroacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30450527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450527 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30450527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7739001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetonitrile
CAS 545-06-2
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C2 Cl3 N
Cantidad 1 g
Sinónimo Acetonitrile','trichloro- (8CI,9CI), 2,2,2-Trichloroacetonitrile, Cyanotrichloromethane, NSC 66405, Trichloroacetonitrile, Trichlorocyanomethane, Trichloromethyl cyanide, Tritox
Fórmula InChI InChI=1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
SMILES ClC(Cl)(Cl)C#N
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloroacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 144.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.9096
Porcentaje de pureza >95