Learn More
Tricloroacetonitrilo, 98%
Código de producto. 11681419 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11681419 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10604812 5 g Frasco de vidrio 5 g
10437530 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10274710 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11681419 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 139370025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 545-06-2 | C2Cl3N | 144,39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 545-06-2
Fórmula molecular C2Cl3N
Peso molecular (g/mol) 144.39
Clave InChI DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
PubChem CID 11011
ChEBI CHEBI:82541
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloroacetonitrilo
SMILES C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetonitrile
Punto de fusión -42.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4400g/mL
Punto de ebullición 83.0°C to 84.0°C
Temperatura de inflamación 195°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CCl3CN
Índice de refracción 1.4400 to 1.4420
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 02,212
Fieser 01,1194; 05,686; 06,604; 07,381; 12,526; 13,32
Índice Merck 15,9793
Gravedad específica 1.44
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,dimethyl sulfoxide,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.39
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación