Learn More
Tricloroacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453214 50 g 50 g
11463214 250 g 250 g
11443214 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10565.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.57€
    44.65€ / 50 g
    Ahorro 9.92€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 545-06-2 | C2Cl3N | 144.379 g/mol
Trichloroacetonitrile is involved as a reagent in Overman rearrangement, which is used to prepare alylic amines from allylic alcohols. It is also used to prepare bistrichloroacetimidates from diols leading to dihyrooxazines through acid catalyzed cyclization. Further, it is utilized in the synthesis of trichloroacetimidates by 1,8-Diazobicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) catalyzed addition of allylic alcohols. It finds application in the study of the methoxy methyl (MOM) catalyzed aza-Claisen rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tricloroacetonitrilo participa como reactivo en la reordenamiento de Overman, que se utiliza para preparar aminas alílicas a partir de alcoholes alílicos. También se utiliza para preparar bistricloroacetimidiatos a partir de los dioles que dan lugar a dihidrooxazinas en una ciclización catalizada por ácido. Además, se utiliza en la síntesis de 1,8-diazobiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) a través de una adición catalizada de alcoholes alílicos. También se emplea en el estudio de la reordenación de metoximetil (MOM) catalizada de aza-Claisen.
Solubilidad
Miscible con la mayoría de los disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 545-06-2
Fórmula molecular C2Cl3N
Peso molecular (g/mol) 144.379
Número MDL MFCD00001842
Clave InChI DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetonitrile, acetonitrile, trichloro, tritox, cyanotrichloromethane, trichloromethyl cyanide, trichloroethanenitrile, trichlouracetonitril, trichlor-acetonitrile, trichloromethylnitrile, nitrile trichloracetique
PubChem CID 11011
ChEBI CHEBI:82541
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloroacetonitrilo
SMILES C(#N)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetonitrile
Punto de fusión -44°C
Densidad 1.44
Punto de ebullición 85°C to 86°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal Cl3CCN
Índice de refracción 1.441
Cantidad 50 g
Número UN UN3276
Beilstein 605572
Índice Merck 14,9628
Información de solubilidad Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.39
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetonitrile